Få mere at vide
1-Iodobutan, TRC
Artikelnummer. 30402927
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30402927 5 g
1 options
Artikelnummer. 30402927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6938955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyliodide
CAS 542-69-8
Molekylær formel C4 H9 I
Mængde 5 g
Synonym Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420
InChI formel InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMIL CCCCI
IUPAC navn 1-iodobutan
Molekylvægt (g/mol) 184.02
Formel vægt 183.9749