Få mere at vide
1-Iodobutane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829170
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15829170 250 mL
15819170 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829170 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8047860250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-69-8
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)3I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
Tekniske data
Smeltepunkt -103°C
Tæthed 1.62 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 130°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001098
Mængde 250 mL
Synonym 1-Iodobutane, Butyl iodide, 1-Iodobutane