Få mere at vide
1-Iodobutane-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodobutane-d9 |
| CAS | 59012-24-7 |
| Molekylær formel | C4 D9 I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 4-iodo- (9 CI), 1-Iodobutane-d9, Perdeuteriobutyl iodide, 4-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Iodobutane-D9, Butyl-d9 iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuterio-4-iodobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.074 |
| Formel vægt | 193.031 g/mol |
| Vis mere |