Få mere at vide
1-Iodobutan, 99%, stik. med kobber
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
1-iodobutan blev anvendt i syntesen af S-alkyleret 5-(2-,3- og 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-thiol. Anvendes i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr, såsom antiseptiske midler og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer som stærke oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodobutane |
| Navn note | Stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | -103 °C |
| Tæthed | 1.616 |
| Kogepunkt | 129 °C til 131 °C |
| Flammepunkt | 33 °C (91 °F) |
| Analyseprocentområde | 99%, stabiliseret med kobber |
| Lineær formel | CH3(CH2)3I |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |