Få mere at vide
1-Iodobutan, 99%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11419463
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419463 100 g 100g
11429463 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12340.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184,02 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1-iodobutan blev anvendt i syntesen af S-alkyleret 5-(2-,3- og 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-thiol. Anvendes i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr, såsom antiseptiske midler og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer som stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-69-8
Molekylær formel C4H9I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD00001098
InChI nøgle KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem CID 10962
IUPAC navn 1-jodbutan
SMIL CCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodobutane
Navn note Stabiliseret med kobber
Smeltepunkt °C til 103 °C
Tæthed 1.616
Kogepunkt 129 °C til 131 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Analyseprocentområde 99%, stabiliseret med kobber
Lineær formel CH3(CH2)3I
Brydningsindeks 1.499
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1420755
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1573
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 184.02
Procent renhed 99%