Få mere at vide
1-Iodobutan, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 10459470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10459470 100 mL Glasflaske 100ml
10154190 500 mL Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10459470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173431000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-69-8 , 7440-50-8
Molekylær formel C4H9I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD00001098
InChI nøgle KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem CID 10962
IUPAC navn 1-jodbutan
SMIL CCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodobutane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -103,0 °C
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 1.6100g/mL
Kogepunkt 130,0 °C til 131,0 °C
Flammepunkt 33 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3I
Brydningsindeks 1,4975 til 1,4995
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 123
Merck Index 15, 1576
Specifik vægtfylde 1.61
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Stabilisator Kobber
Formel vægt 184.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodobutane, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.