Få mere at vide
1-Jod-hexadekan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-hexadecane |
| CAS | 544-77-4 |
| Molekylær formel | C16H33I |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCI |
| IUPAC navn | 1-iodohexadekan |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.34 |
| Formel vægt | 352.1627 |