Få mere at vide
1-Jod-4-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30408250
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30408250 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30408250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71563350G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-4-nitrobenzene
CAS 636-98-6
Molekylær formel C6H4INO2
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
IUPAC navn 1-jod-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 249.01
Formel vægt 248.9287