Learn More
1-Jod-4-nitrobenzen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-4-nitrobenzene |
| CAS | 636-98-6 |
| Molekylær formel | C6H4INO2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC navn | 1-jod-4-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.01 |
| Formel vægt | 248.9287 |