Få mere at vide
1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 401-81-0 |
| Molekylær formel | C7H4F3I |
| MDL nummer | MFCD00001049 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | FC(C1=CC(I)=CC=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.01 |
| Procent renhed | 98% |