Få mere at vide
1-iod-3-methylbutan, 97%, stab. med kobber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044198
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11361847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05194.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 541-28-6 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-iod-3-methylbutan, 97%, stab. med kobber kan bruges til organisk syntese eller bruges som opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-iod-3-methylbutan, 97%, stab. med kobber kan bruges til organisk syntese eller bruges som opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-28-6
Molekylær formel C5H11I
Molekylvægt (g/mol) 198.047
MDL nummer MFCD00039414
InChI nøgle BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
PubChem CID 10924
IUPAC navn 1-iod-3-methylbutan
SMIL CC(C)CCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-3-methylbutane
Navn note stabilized with copper
Tæthed 1.515
Kogepunkt 146°C to 148°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730990
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5120
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in most common organic solvents.
Formel vægt 198.05
Procent renhed 97%