Få mere at vide
1-Iod-3-methylbutan, 97%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11371847
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371847 50 g 50g
11361847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05194.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Add to basket
CAS: 541-28-6 | C5H11I | 198,047 g/mol
1-iod-3-methylbutan, 97%, stab. med kobber kan bruges til organisk syntese eller bruges som opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-iod-3-methylbutan, 97%, stab. med kobber kan bruges til organisk syntese eller bruges som opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-28-6
Molekylær formel C5H11I
Molekylvægt (g/mol) 198.047
MDL nummer MFCD00039414
InChI nøgle BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
PubChem CID 10924
IUPAC navn 1-iod-3-methylbutan
SMIL CC(C)CCI
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-3-methylbutane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.515
Kogepunkt 146 °C til 148 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730990
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5120
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 198.05
Procent renhed 97%