Få mere at vide
1-Iodo-3-fluoropropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-3-fluoropropane |
| CAS | 462-40-8 |
| Molekylær formel | C3H6FI |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6FI/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMIL | FCCCI |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.98 |
| Formel vægt | 187.9498 |