Få mere at vide
1-Iodo-3,6,9-trioxadecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-3,6,9-trioxadecane |
| CAS | 62999-96-6 |
| Molekylær formel | C7 H15 I O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(2-Iodoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-Iodo-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15IO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | COCCOCCOCCI |
| IUPAC navn | 1-[2-(2-iodoethoxy)ethoxy]-2-methoxy-ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.097 |
| Formel vægt | 274.0066 |