Få mere at vide
1-Iodo-3,4-methylenedioxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-3,4-methylenedioxybenzene |
| CAS | 5876-51-7 |
| Molekylær formel | C7H5IO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3,4-Methylenedioxyiodobenzene, 4-Iodo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Iodo-1,3-benzodioxole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Ic1ccc2OCOc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.02 |
| Formel vægt | 247.9334 |