Få mere at vide
1-iod-3,3,3-trifluorpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376874 1 g Glasflaske 1g
10587634 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397740010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 460-37-7
Molekylær formel C3H4F3I
Molekylvægt (g/mol) 223.96
MDL nummer MFCD00038531
InChI nøgle ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
PubChem CID 156165
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-3-iodpropan
SMIL C(CI)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-3, 3, 3-trifluoropropane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Pink
Tæthed 1.9110g/mL
Kogepunkt 89.0°C to 91.0°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel I(CH2)2CF3
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.911
Formel vægt 223.96
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.