Få mere at vide
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene, 97%
Beskrivelse
1-iod-2-(trimethylsilyl)acetylen kan anvendes til at undersøge reaktiviteten af diamagnetisk cobalt(I)-kompleks, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridin]). Det kan anvendes til syntese af 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren via Pd-kobling med 1-iod-2-trimethylsilylacetylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-iod-2-(trimethylsilyl)acetylen kan bruges til at undersøge reaktiviteten af diamagnetisk cobalt(I)-kompleks, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropyldipyridin]). Det kan anvendes til syntese af 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren via Pd-kobling med 1-iod-2-trimethylsilylacetylen.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 130°C |
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | (CH3)3SiC≡CI |
| FN nummer | UN1993 |
| Flammepunkt | 48°C (118°F) |
| Formel vægt | 224.12 |
| Procent renhed | 97% |
| Brydningsindeks | 1.511 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Vis mere |