Få mere at vide
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene, 97%
Artikelnummer. 15460128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460128 1 g 1g
15470128 5 g 5g
15480128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53375.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18163-47-8 | C5H9ISi | 224.12 g/mol
1-iod-2-(trimethylsilyl)acetylen kan anvendes til at undersøge reaktiviteten af diamagnetisk cobalt(I)-kompleks, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridin]). Det kan anvendes til syntese af 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren via Pd-kobling med 1-iod-2-trimethylsilylacetylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-iod-2-(trimethylsilyl)acetylen kan bruges til at undersøge reaktiviteten af diamagnetisk cobalt(I)-kompleks, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropyldipyridin]). Det kan anvendes til syntese af 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren via Pd-kobling med 1-iod-2-trimethylsilylacetylen.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18163-47-8
Molekylær formel C5H9ISi
Molekylvægt (g/mol) 224.12
MDL nummer MFCD00274201
InChI nøgle HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane
PubChem CID 140341
IUPAC navn 2-iodethynyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CI
Tekniske data
Kogepunkt 130°C
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Mængde 1 g
Lineær formel (CH3)3SiC≡CI
FN nummer UN1993
Flammepunkt 48°C (118°F)
Formel vægt 224.12
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.511
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 1.46