Få mere at vide
1-jod-2-methylpropan, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10583771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583771 100 mL Glasflaske 100ml
10124660 25 mL Glasflaske 25ml
10063383 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10583771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223741000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-38-2
Molekylær formel C4H9I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD00001084
InChI nøgle BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC navn 1-iod-2-methylpropan
SMIL CC(C)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2-methylpropane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -93,0 °C
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.5900g/mL
Kogepunkt 120,0 °C til 121,0 °C
Flammepunkt 12 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2I
Brydningsindeks 1,4948 til 1,4968
Mængde 100 mL
Merck Index 15,5189
Specifik vægtfylde 1.59
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Stabilisator Kobber
Formel vægt 184.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-2-methylpropane, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.