Få mere at vide
1-Jod-2-methylpropan, 97%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 11494160
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494160 25 g 25g
11404170 100 g 100g
11462598 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15883.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
1-iod-2-methylpropan anvendes som opløsningsmidler, analytiske reagenser og organisk syntese af råmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-iod-2-methylpropan anvendes som opløsningsmidler
, analytiske reagenser og organisk syntese af råmaterialer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-38-2
Molekylær formel C4H9I
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD00001084
InChI nøgle BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC navn 1-iod-2-methylpropan
SMIL CC(C)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Iodo-2-methylpropane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -93 °C
Tæthed 1.599
Kogepunkt 120 °C til 121 °C
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 25 g
FN nummer UN2391
Beilstein 1730927
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5144
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 184.02
Procent renhed 98%