Få mere at vide
1-Jod-2-methylpropan, 97%, stikk. med kobber
Beskrivelse
1-iod-2-methylpropan anvendes som opløsningsmidler, analytiske reagenser og organisk syntese af råmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, analytiske reagenser og organisk syntese af råmaterialer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Lysfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodo-2-methylpropane |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | -93 °C |
| Tæthed | 1.599 |
| Kogepunkt | 120 °C til 121 °C |
| Flammepunkt | 12 °C (53 °F) |
| Brydningsindeks | 1.496 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2391 |
| Beilstein | 1730927 |
| Vis mere |