Få mere at vide
1-Indoleacetic acid, 95%
Artikelnummer. 15440919
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440919 250 mg 250mg
15420919 1 g 1g
15430919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63935.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24297-59-4 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24297-59-4
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.187
MDL nummer MFCD00047262
InChI nøgle WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid
PubChem CID 90448
ChEBI CHEBI:72814
IUPAC navn 2-indol-1-yleddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Indoleacetic acid
Mængde 250 mg
Beilstein 142924
Formel vægt 175.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof