Få mere at vide
1-Indanone Oxime, Mikromol™
Beskrivelse
1-Indanone Oxime
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Indanone Oxime |
| CAS | 3349-60-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Indanone Oxime |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, oxime, 1-Indanone, oxime (7CI,8CI), NSC 186236 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2 |
| SMIL | ON=C1CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-(2,3-dihydroinden-1-ylidene)hydroxylamine |
| Vis mere |