Få mere at vide
1-Indanone Oxime, Mikromol™
Artikelnummer. 17913356
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913356 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3667.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Indanone Oxime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Indanone Oxime
CAS 3349-60-8
Analyt- eller komponentnavne 1-Indanone Oxime
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, oxime, 1-Indanone, oxime (7CI,8CI), NSC 186236
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2
SMIL ON=C1CCc2ccccc12
IUPAC navn N-(2,3-dihydroinden-1-ylidene)hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 147.0684 g/mol