Få mere at vide
1-Indanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Indanol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| Formel vægt | 134.0732 |