missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Indanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Indanol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| Formel vægt | 134.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?