Få mere at vide
1-Indanol, 98%
Beskrivelse
1-Indanol-derivat viste sig at være en effektiv ligand til den palladium-katalyserede asymmetriske Heck-reaktion. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Indanol-derivat viste sig at være en effektiv ligand til den palladium-katalyserede asymmetriske Heck-reaktion. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand 10 g/L ved 20 C, ethanol, benzen
.°
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Indanol |
| Smeltepunkt | 50 °C til 54 °C |
| Kogepunkt | 128 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 145 °C (293 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2042960 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 10 g/L ved 20 °C, ethanol, benzen. |
| Formel vægt | 134.18 |
| Procent renhed | 98% |