Få mere at vide
1-Hydroxytetrafenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-^m-hydrotetracarbonyldiruthenium(II), 98%
Artikelnummer. 15465045
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465045 2 g 2g
15455045 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046884.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 104439-77-2 | C62H42O6Ru2
1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-on)-μ -hydroteracarbonyldiruthenium(II) er meget udbredt i forskellige typer applikationer i organisk syntese. Det bruges til hydrogenering af carbonyler, alkener og iminer. Det bruges også til alkylering af aminer og aminering af propargylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Calayst til hydrogenoverførsel, herunder reduktion af ketoner og aldehyder, og oxidation og/eller racemisering af aminer og alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104439-77-2
Molekylær formel C62H42O6Ru2
MDL nummer MFCD03840556
Synonym Shvo's Catalyst
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl (tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldir
Smeltepunkt 223 °C til 227 °C
Farve Gul til Orange
Mængde 2 g
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,8483
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og polære organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 1085.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk