missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc, TRC

Artikelnummer. 30132994
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132994 5 g
30135750 10 g
18073230 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2498205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13463-41-7
Molekylær formel 2 C5 H4 N O S . Zn
Molekylvægt (g/mol) 317.72
Synonym Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)- (6CI,7CI,8CI), Zinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-, (T-4)-, (T-4)-Bis[1-(hydroxy-κO)-2(1H)-pyridinethionato-κS2]zinc, 2(1H)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, zinc complex, 1-Hydroxy-2-pyridinethione, zinc salt, 2-Mercaptopyridine 1-oxide zinc salt, 2-Pyridinethiol 1-oxide zinc salt, 2-Pyridinethiol N-oxide zinc salt, 2-Pyridylthiol-1-oxide zinc salt, AF-Z, BC-J, Biocut ZP, Bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(1-hydroxy-2-(1H)-pyridinethionato)zinc, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)zinc, Clean-Bio ZP, Danex, Dantrol, Denistat ANK, Desquaman, Evafine P 50, FSB 8332, Finecide ZPT, Hokucide ZPT, Hybricide 89, Intercide ZNP, Marukacide YP-DP, Microban Additive ZO 1, Microban Z 01, NSC 290409, Niccanon SKT, Niccanon ZP, OM 1563, Omadine Zinc, Pyrithione zinc, SR-A 103, Sanaizol 200, Sanitized TH 22-27, Sanitized TH 27-24BT, Sebulon Shampoo, Slaoff 94, Slaoff 95, TH 22-27, Tomicide Z 50, Tomicide ZPT, Tomicide ZPT 100, Tomicide ZPT 50, Vancide P, Vedexil-PZ, ZNP Bar, ZO-E, ZOE-T, ZPT, Zinc 1-hydroxy-2-pyridinethione, Zinc 2-mercaptopyridine N-oxide, Zinc 2-pyridinethiol 1-oxide, Zinc Omadine, Zinc Omadine ZOE, Zinc Omadine ZOE Dispersion, Zinc Pyrion, Zinc bis(2-pyridylthio-1-oxide), Zinc pyrethion, Zinc pyridine-2-thione-N-oxide, Zinc pyrithione, Zinc, bis(2-pyridinylthio)-, N,N'-dioxide, Zincopan, Zincpolyanemine, Zn Omadine ZOE, ZnPT
IUPAC navn zinc;1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolate
SMIL [Zn+2].[O-][n+]1ccccc1[S-].[O-][n+]2ccccc2[S-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrithione Zinc
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2C5H5NOS.Zn/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4,8H;/q;;+2/p-2
Formel vægt 315.9319
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.