Få mere at vide
1-Hydroxypyren, TRC
Artikelnummer. 30133659
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133659 250 mg
17904935 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952700250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5315-79-7
Molekylær formel C16 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Synonym 1-Pyrenol, 1-Hydroxypyrene, 3-Hydroxypyrene, 3-Pyrenol, NSC 30968
IUPAC navn Pyren-1-ol
SMIL Oc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxypyrene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H
Formel vægt 218.0732
Procent renhed >95%