Få mere at vide
1-Hydroxypyrene-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxypyrene-d9 |
| CAS | 132603-37-3 |
| Molekylær formel | C16 2H9 H O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Pyren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-ol, 1-Hydroxypyrene-d9, 1-Hydroxypyrene D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c(O)c4c([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])c2c34 |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopyren-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.31 |
| Formel vægt | 227.1297 g/mol |
| Vis mere |