Få mere at vide
1-Hydroxypyrene-d9 Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxypyrene-d9 b-D-Glucuronide |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 403.16 |