Få mere at vide
1-Hydroxypyren Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30010477
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010477 5 mg
30009731 1 mg
30008924 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9527505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154717-05-2
Molekylær formel C22 H18 O7
Molekylvægt (g/mol) 394.37
Synonym 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Formel vægt 394.1053
Procent renhed >95%