Få mere at vide
1-hydroxypyren beta-d-glucuronid (1,0 mg/ml i methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide |
| CAS | 154717-05-2 |
| Molekylær formel | C22 H18 O7 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxyoxan-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.37 |
| Formel vægt | 394.1053 |
| Vis mere |