Få mere at vide
1-Hydroxypyren, 99+%
Artikelnummer. 10046193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10046193 50 mg Glasflaske 50mg
10286380 250 mg Glasflaske 250mg
10519253 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10046193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232270500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5315-79-7 | C16H10O | 218,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5315-79-7
Molekylær formel C16H10O
Molekylvægt (g/mol) 218.25
MDL nummer MFCD00044543
InChI nøgle BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxypyrene, 1-pyrenol, 3-hydroxypyrene, pyrenol, unii-n2h6o5v707, hydroxypyrene, 1-hydroxy-pyrene, 3-pyrenol, 1-pyrenol 8ci
PubChem CID 21387
ChEBI CHEBI:34093
IUPAC navn pyren-1-ol
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxypyrene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 218.25
Procent renhed 99+%
Fysisk form Powder or Fine Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hydroxypyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.