Få mere at vide
1-hydroxypentan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-hydroxypentan-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 102.0681 |