Få mere at vide
1-(Hydroxymethyl)cyclopropaneacetonitrile (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Hydroxymethyl)cyclopropaneacetonitrile |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h8H,1-3,5H2 |
| Formel vægt | 111.0684 |