missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 74397-18-5 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| SMIL | OCC1(O)CCCC1 |
| IUPAC navn | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vægt | 116.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?