Få mere at vide
1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 74397-18-5 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| SMIL | OCC1(O)CCCC1 |
| IUPAC navn | 1-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vægt | 116.0837 |