Få mere at vide
1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane |
| CAS | 14064-13-2 |
| Molekylær formel | C8 H16 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Cyclohexanemethanol, 1-methyl-, 1-Methylcyclohexanemethanol, (1-Methylcyclohexyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h9H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CC1(CO)CCCCC1 |
| IUPAC navn | (1-methylcyclohexyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |