Få mere at vide
1-Hydroxyisoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30401989
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30401989 10 g
1 options
Artikelnummer. 30401989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94287510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyisoquinoline
CAS 491-30-5
Molekylær formel C9 H7 N O
Mængde 10 g
Synonym 1(2H)-Isoquinolinone, Isocarbostyril (6CI,7CI,8CI), 1(2H)-Isoquinolone, 1,2-Dihydroisoquinolin-1-one, 1-Hydroxyisoquinoline, 1-Isoquinolinol, 1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline, 2(1H)-Isoquinolinone, 2H-Isoquinolin-1-one, NSC 27273
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10-9/h1-6H,(H,10,11)
SMIL Oc1nccc2ccccc12
IUPAC navn isoquinolin-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528