Få mere at vide
1-Hydroxyisoquinoline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxyisoquinoline |
| CAS | 491-30-5 |
| Molekylær formel | C9H7NO |
| MDL nummer | MFCD00006899 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | C1=CC=CC2=C1C(=O)NC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Procent renhed | 98% |