Få mere at vide
1-Hydroxyethylidenebis (fosfonsyre), 96%
Artikelnummer. 11470590
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470590 50 g 50g
11315847 2 g 2g
11305847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043502.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 206,027 g/mol
1-Hydroxyethylidenbis(phosphonsyre) virker som human proteintyrosinphosphatasehæmmer. Det er også nyttigt til fotografiske applikationer. Det finder anvendelse til at styrke knogler, osteoporosebehandling og til behandling af Pagets knoglesygdom. Derudover bruges det til korrosionshæmning i cirkulerende koldtvandssystemer, oliefelter og lavtrykskedler med elektrisk kraft, kemisk industri, metallurgi og kunstgødning. Det bruges også til at formulere omvendt osmose og termiske afsaltningsmidler mod afkalkning. Desuden bruges det i rengøringsmidler, vandbehandling, kosmetik og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2809-21-4
Molekylær formel C2H8O7P2
Molekylvægt (g/mol) 206.027
MDL nummer MFCD00070585
InChI nøgle DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal sl
PubChem CID 3305
ChEBI CHEBI:4907
IUPAC navn (1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonsyre
SMIL CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyethylidenebis (phosphonic acid)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Merck Index 14,3863
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 206.03
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver