Få mere at vide
1-Hydroxyethylidenbis(phosphonsyre), 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305847
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305847 10 g 10g
11315847 2 g 2g
11470590 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043502.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 206.027 g/mol
1-Hydroxyethylidenbis(phosphonsyre) virker som human proteintyrosinphosphatasehæmmer. Det er også nyttigt til fotografiske applikationer. Det finder anvendelse til at styrke knogler, osteoporosebehandling og til behandling af Pagets knoglesygdom. Derudover bruges det til korrosionshæmning i cirkulerende koldtvandssystemer, oliefelter og lavtrykskedler med elektrisk kraft, kemisk industri, metallurgi og kunstgødning. Det bruges også til at formulere omvendt osmose og termiske afsaltningsmidler mod afkalkning. Desuden bruges det i rengøringsmidler, vandbehandling, kosmetik og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2809-21-4
Molekylær formel C2H8O7P2
Molekylvægt (g/mol) 206.027
MDL nummer MFCD00070585
InChI nøgle DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal sl
PubChem CID 3305
ChEBI CHEBI:4907
IUPAC navn (1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonsyre
SMIL CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyethylidenebis (phosphonic acid)
Lugt Odorless
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Merck Index 14,3863
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 206.03
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver