Få mere at vide
(1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic Acid Tetrasodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30407654
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30407654 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30407654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH538390500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic Acid Tetrasodium Salt
CAS 3794-83-0
Molekylær formel C2 H4 O7 P2 . 4 Na
Mængde 500 mg
Synonym (Hydroxyethylidene)diphosphonic Acid Tetrasodium Salt, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid Tetrasodium Salt, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic Acid Tetrasodium Salt, Briquest ADPA 21SH, Chelest PH 214, DQ 2016, Defloc EN 43, Dequest 2016, Dequest 2016D, Encap 81105, Etidronic Acid Tetrasodium Salt, Feliox 115A Tetrasodium Salt, PH 214, SHEDN, Sequion 10Na4, Tarpinel 4NL, Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bis[phosphonate], Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)diphosphonate, Tetrasodium 1-hydroxy-1,1-ethanediphosphonate, Tetrasodium HEDP, Tetrasodium Etidronate, Tetrasodium hydroxyethylidene-1,1-diphosphonate, Turpinal 4NL
InChI formel InChI=1S/C2H8O7P2.4Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;;/q;4*+1/p-4
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)([O-])[O-])P(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn tetrasodium;1,1-diphosphonatoethanol
Molekylvægt (g/mol) 293.956
Formel vægt 293.902