Få mere at vide
1-Hydroxyethylethoxypiperazin, 95%
Artikelnummer. 10287490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10287490 5 mL Glasflaske 5ml
10023250 25 mL Glasflaske 25ml
10249343 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259110050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 13349-82-1 | C8H18N2O2 | 174,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13349-82-1
Molekylær formel C8H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.24
MDL nummer MFCD00074931
InChI nøgle FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
PubChem CID 139436
IUPAC navn 2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol
SMIL C1CN(CCN1)CCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 150,0 °C (13,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4960 til 1,4980
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 174.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske