Få mere at vide
(1-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 14399-63-4 |
| Molekylær formel | C8 H14 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1-Hydroxy-cyclohexyl)-acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c9-7(10)6-8(11)4-2-1-3-5-8/h11H,1-6H2,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)CC1(O)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.195 |
| Formel vægt | 158.094 |