Få mere at vide
1-Hydroxychrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxychrysene |
| CAS | 63019-38-5 |
| Molekylær formel | C18 H12 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Chrysenol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-18-7-3-6-14-16-9-8-12-4-1-2-5-13(12)15(16)10-11-17(14)18/h1-11,19H |
| SMIL | Oc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23 |
| IUPAC navn | chrysen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.2873 |
| Formel vægt | 244.0888 |