Få mere at vide
1-Hydroxybenzotriazole Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hydroxybenzotriazole Hydrate |
| CAS | 123333-53-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 O . H2 O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2 |
| SMIL | O.On1nnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-hydroxybenzotriazole;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0538 |
| Vis mere |