Få mere at vide
1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30052424
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052424 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0137.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
CAS 1715-81-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Hydroxy-9(10H)-anthracenone, Anthrone, 1-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-Hydroxy-9-anthrone, 1-Hydroxyanthrone, Dithranol Imp. D (EP), Dithranol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H10O2/c15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(16)13(10)12/h1-7,15H,8H2
SMIL Oc1cccc2Cc3ccccc3C(=O)c12
IUPAC navn 1-hydroxy-10H-anthracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 210.0681 g/mol