Få mere at vide
1-Hydroxyadamantane-d15, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Adamantanol-D15 |
| CAS | 33830-11-4 |
| Molekylær formel | C10 D15 H O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Adamantan-d15-ol (8 CI), 1-Hydroxyadamantane-d15, 1-Adamantanol-D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H16O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.3259 |
| Formel vægt | 167.2143 g/mol |
| Vis mere |